Merck
497193
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(hydroxydimethylsilyl)benzene
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4[Si(CH3)2OH]2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
mp
133-136 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(O)c1ccc(cc1)[Si](C)(C)O
InChI
1S/C10H18O2Si2/c1-13(2,11)9-5-7-10(8-6-9)14(3,4)12/h5-8,11-12H,1-4H3
Clave InChI
YBNBOGKRCOCJHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A useful silicon nucleophile for Pd-catalyzed cross-coupling.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Scott E Denmark et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(48), 16382-16393 (2008-11-13)
The sodium salts of allyldimethylsilanol and 2-butenyldimethylsilanol undergo palladium-catalyzed cross-coupling with a wide variety of aryl bromides to afford allylated and crotylated arenes. The coupling of both silanolates required extensive optimization to deliver the expected products in high yields. The
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)