497134
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate
average Mn ~314, contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate, Ethoxylated 1,6-hexanediol diacrylate, Ethoxylated hexanediol diacrylate
About This Item
Productos recomendados
actividad específica
2.0 ethoxy groups/molecule
mol peso
average Mn ~314
contiene
300 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CC(=O)OCCOCCCCCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-15(17)21-13-11-19-9-7-5-6-8-10-20-12-14-22-16(18)4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
Clave InChI
GIMNDOUZTMKUHI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?