Merck
496898
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2-piperidone
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
189.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.553 (lit.)
bp
147 °C/0.125 mmHg (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO/c14-12-8-4-5-9-13(12)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
Clave InChI
MLEGMEBCXGDFQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Debenzylation of N-Benzyl-acylamides.
Sugasawa S andFujii T.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 6(6), 587-590 (1958)
A direct synthesis of [(tert-butoxycarbonyl) methylidene] azacycloalkanes.
Yamaguchi M and Hirao I.
The Journal of Organic Chemistry, 50(11), 1975-1977 (1985)
Thermochemistry of some derivatives of 2-and 4-piperidone.
Ribeiro da Silva MAV and Cabral JI.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51(5), 1556-1561 (2006)