496707
Poly(vinylidene chloride-co-acrylonitrile)
average Mn ~80,000, average Mw ~150,000
Sinónimos:
Acrylonitrile-vinylidene chloride polymer, Acrylonitrile-vinylidene copolymer, Poly(vinylidene chloride-acrylonitrile), Poly(vinylidene chloride-acrylonitrile) copolymer, Polyacrylonitrile-vinylidene chloride copolymer, Vinylidene chloride-acrylonitrile polymer
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mn ~80,000
average Mw ~150,000
temperatura de transición
Tg 50 °C
densidad
1.6 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
ClC(Cl)=C.C=CC#N
InChI
1S/C3H3N.C2H2Cl2/c1-2-3-4;1-2(3)4/h2H,1H2;1H2
Clave InChI
QLUXVUVEVXYICG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable