496480
Bis[4-(vinyloxy)butyl] succinate
98%
Sinónimos:
VEctomer® 4030 vinyl ether
About This Item
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=COCCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-19-11-5-7-13-21-15(17)9-10-16(18)22-14-8-6-12-20-4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
Clave InChI
XUEAJYHEEJKSLM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)