Merck
496464
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxy)butyl] isophthalate
96%
Sinónimos:
VEctomer® 4010 vinyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,3-[CO2(CH2)4OCH=CH2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
362.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.51 (lit.)
densidad
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=COCCCCOC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C20H26O6/c1-3-23-12-5-7-14-25-19(21)17-10-9-11-18(16-17)20(22)26-15-8-6-13-24-4-2/h3-4,9-11,16H,1-2,5-8,12-15H2
Clave InChI
KZYBDOUJLUPBEH-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)