496138
N-Methylpentylamine
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.41 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
densidad
0.738 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCNC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6-7-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
UOIWOHLIGKIYFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It can also be used as a reactant to synthesize:
- N
- ′-tert-butyl-N-methyl-N-pentylsulfamide by reacting with triethylammonium N-tert-butylsulfamate in the presence of triphenylphosphine oxide and trifluoromethanesulfonic anhydride.
- 1-methyl-3-(methylpentylamino)-4-(phenylseleno) 1H-pyrrole-2,5-dione (aminoarylselenated maleimide) by Cu-catalyzed four-component coupling reaction with methyl maleimide, Se powder and iodobenzene.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter