Merck
495891
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-2-methylpropiophenone hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COCH(CH3)CH2N(CH3)2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
227.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
97%
mp
157-160 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.CC(CN(C)C)C(=O)c1ccccc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)