495867
4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-dimethyltrimethylene ketal hydrochloride
97%
About This Item
Análisis
97%
mp
229-234 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].CNC1CCC2(CC1)OCC(C)(C)CO2
InChI
1S/C12H23NO2.ClH/c1-11(2)8-14-12(15-9-11)6-4-10(13-3)5-7-12;/h10,13H,4-9H2,1-3H3;1H
Clave InChI
SUTDEUGEHVLMEF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)