Merck
495859
Sigma-Aldrich
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 cyanide
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
Benzene-d5-acetonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
122.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC#N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
SUSQOBVLVYHIEX-RALIUCGRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup