Merck
495581
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OC6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
211.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.5925 (lit.)
bp
294 °C (lit.)
densidad
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C=Nc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-11-5-4-8-13(9-11)16-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H
Clave InChI
HOJSXCMKZBXNEN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Phenoxyphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-3-phenoxybenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Aplicación
3-Phenoxyphenyl isocyanate may be used in the synthesis of 1-(8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-carbonyl)-4-(3-phenoxyphenyl)semicarbazide.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Microwave-assisted synthesis of novel 8-chloro-[1,2,4] triazolo [4,3-a] pyridine derivatives.
Zhang L, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 39(4), 867-873 (2015)