495034
Palladium(II) potassium thiosulfate monohydrate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
K2Pd(S2O3)2·H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
426.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
172 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.[Pd++].[O-]S(=O)(=O)S[K].[O-]S(=O)(=O)S[K]
InChI
1S/2K.2H2O3S2.H2O.Pd/c;;2*1-5(2,3)4;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q2*+1;;;;+2/p-4
Clave InChI
QOHRLWWRKPUXTK-UHFFFAOYSA-J
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)