494968
Thianaphthene-3-carboxaldehyde
95%
Sinónimos:
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
bp
166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
53-57 °C (lit.)
cadena SMILES
O=Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H6OS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6H
Clave InChI
WDJLPQCBTBZTRH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It may be used in the synthesis of :
- 6-(N,N-dimethylamino)-2-(benzo[b]thiophen-3-yl)quinazolin-4-one
- 6-(pyrrolidin-1-yl)-2-(benzo[b]thiophen-3-yl)quinazolin-4-one
- (Z)-2-(benzo[b]thiophen-3-ylmethylene)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable