Merck
494623
Sigma-Aldrich
Zinc sulfite dihydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
ZnSO3·2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
181.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99.9% trace metals basis
formulario
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
ethanol: insoluble(lit.)
cadena SMILES
O.O.[Zn++].[O-]S([O-])=O