Merck
493872
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OC6H2(CH3)2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
240.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.587 (lit.)
densidad
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C=O)cc(C)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-12-8-15(10-17)9-13(2)16(12)18-11-14-6-4-3-5-7-14/h3-10H,11H2,1-2H3
Clave InChI
GSYUTKRSEZMBNC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)