493619
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30Cl2Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
389.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Ti]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)