Merck
493309
Sigma-Aldrich
Propane-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH213CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
45.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
1.5 (vs air)
presión de vapor
8.42 atm ( 21.1 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
−42.1 °C (lit.)
mp
−188 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC[13CH3]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1+1
Clave InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-OUBTZVSYSA-N
Envase
Standard 100 mL quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 45 psig for 100 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Productos recomendados
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Información legal
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-155.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-104.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)