Merck
493236
Sigma-Aldrich
Phenylacetic-d7 acid
98 atom % D
Sinónimos:
Benzene-d5-acetic-d2 acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CD2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
143.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
densidad
1.136 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
Clave InChI
WLJVXDMOQOGPHL-XZJKGWKKSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
132.00 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)