Merck
492744
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
231.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
densidad
1.383 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(OC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11BrO2/c1-11-9(12-2)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
Clave InChI
TWFNGPDYMFEHOB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative of 4-bromobenzaldehyde. Its enthalpy of vaporization at boiling point (527.15K) is 46.499kjoule/mol. 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal can be synthesized by reacting 4-bromobenzaldehyde with methanol in the presence of triethylamine and titanium chloride.
Aplicación
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal may be used in the synthesis of [2-(4-dimethoxymethylphenyl)-vinyl]-trimethyl-silane and di(4-formylphenyl)diphenylsilane.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Kokorin AI.
Nitroxides - Theory, Experiment and Applications., 362-362 (2012)
Asymmetric allylation polymerization of bis (allylsilane) and dialdehyde containing arylsilane structure.
Kumagai T and Itsuno S.
Macromolecules, 35(13), 5323-5325 (2002)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 567-567 (2014)