491926
Benzyl alcohol-α-13C-α,α-d2
99 atom % 13C, 98 atom % D
Sinónimos:
Benzenemethan-d2-ol-13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
índice de refracción
n20/D 1.54 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
densidad
1.074 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6+1D2
Clave InChI
WVDDGKGOMKODPV-OCAPALNOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.00 °C - closed cup