491691
Acetyl-1-13C bromide
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
98% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
densidad
1.677 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[13C](Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3/i2+1
Clave InChI
FXXACINHVKSMDR-VQEHIDDOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?