491446
2-Naphthalene-d7-sulfonic acid hydrate
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
95% (CP)
formulario
solid
mp
117-121 °C (lit.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
O.[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8O3S.H2O/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);1H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D;
Clave InChI
HKGOFWIZZIYCOS-VEFZIWIXSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable