Merck
491217
Sigma-Aldrich
1-Hexylamine-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
1-Aminohexane-15N
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH215NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
densidad
0.774 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3/i7+1
Clave InChI
BMVXCPBXGZKUPN-CDYZYAPPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27.00 °C - closed cup