Merck
491152
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane-d8
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
ClCD2(CD2)2CD2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
135.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
densidad
1.232 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clave InChI
KJDRSWPQXHESDQ-SVYQBANQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40.00 °C - closed cup