491128
1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Análisis
98% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
densidad
1.419 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
FC(F)(F)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
PDCBZHHORLHNCZ-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22.00 °C - closed cup