490881
[3aR-(3aα,5aβ,6aβ,6bα)]-3a,5a,6a,6b-Tetrahydro-2,2-dimethyloxireno[e]-1,3-benzodioxole
96%
About This Item
Análisis
96%
actividad óptica
[α]18/D −56°, c = 1.3 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
79 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidad
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@]3([H])C=C2
InChI
1S/C9H12O3/c1-9(2)11-6-4-3-5-7(10-5)8(6)12-9/h3-8H,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Clave InChI
GAUDXMCZQNKKEF-WCTZXXKLSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
198.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)