Merck
490857
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,5aβ,6aβ,6bα)]-4-Bromo-3a,5a,6a,6b-tetrahydro-2,2-dimethyloxireno[e]-1,3-benzodioxole
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11BrO3
Número de CAS:
Peso molecular:
247.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]25/D +106°, c = 1 in methanol
mp
76-79 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@]3([H])C(Br)=C2
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-9(2)12-6-4(10)3-5-7(11-5)8(6)13-9/h3,5-8H,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Clave InChI
IJFOOAYHPAECGI-WCTZXXKLSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)