490679
Sodium propionate-3-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Propionic acid-3-13C sodium salt
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
285-286 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Na+].[13CH3]CC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1;
Clave InChI
JXKPEJDQGNYQSM-YTBWXGASSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?