Merck
490628
Sigma-Aldrich
Indium(III) nitride
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Indium mononitride, Indium nitride
About This Item
Fórmula lineal:
InN
Número de CAS:
Peso molecular:
128.82
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: indium
tamaño de partícula
100 mesh
cadena SMILES
N#[In]
InChI
1S/In.N
Clave InChI
NWAIGJYBQQYSPW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.