Merck
489433
Sigma-Aldrich
Formamide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
HCO15NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
46.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Análisis
99% (CP)
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
densidad
1.159 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[H]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i2+1
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-VQEHIDDOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C