489069
DL-Methionine-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
formulario
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CSCCC(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i5+1
Clave InChI
FFEARJCKVFRZRR-HOSYLAQJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable