487449
2-Propylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.522 (lit.)
bp
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H11NO/c1-2-5-9-6-3-4-7-10(9)11-8-12/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
Clave InChI
NSGTVMQTRFUUSL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?