Merck
487325
Sigma-Aldrich
2-Iodophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
245.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.633 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
densidad
1.891 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Ic1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4INO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
Clave InChI
VVNMGFXOVZRKQF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Iodophenyl isocyanate, also known as 1-iodo-2-isocyanatobenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Aplicación
2-Iodophenyl isocyanate (o-Iodophenyl isocyanate) may be used in the synthesis of novel iodophenyl-cholesteryl carbamates.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Spectral Study of Some Cholesteryl Carbamates.
Topala C, et al.
Revista de Chimie (Bucharest, Romania), 61(6), 557-562 (2010)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 536-536 (2014)