Merck
484644
Sigma-Aldrich
2-Octyne
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C≡C(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
110.20
Beilstein:
1697689
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
densidad
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC#CC
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)