Merck
483206
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)dimethoxymethylsilane
99%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl(CH2)3Si(OCH3)2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[Si](C)(CCCCl)OC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter