482374
Poly(dimethylsiloxane-co-methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
average Mn ~13,000, methylhydrosiloxane 3-4 mol %
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mn ~13,000
Nivel de calidad
composición
methylhydrosiloxane, 3-4 mol %
índice de refracción
n20/D 1.405
viscosidad
~260 cSt(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Los clientes también vieron
Artículos
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Contenido relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.