482323
2-Bromophenylacetyl chloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
233.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.573 (lit.)
bp
186 °C (lit.)
densidad
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
Clave InChI
RFPBUXOVSZEMSW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?