481785
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
densidad
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde is a benzaldehyde derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Aplicación
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used in the synthesis of 3′-[(3-trifluoromethyl-4-chloro)-benzylamino]-3′-deoxy-5′-O-triphenylmethyl-β-D-thymidine.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthesis, modeling and evaluation of 3'-(1-aryl-1H-tetrazol-5-ylamino)-substituted 3'-deoxythymidine derivatives as potent and selective human mitochondrial thymidine kinase inhibitors.
Organic & Biomolecular Chemistry, 9(3), 892-901 (2011)
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2008)