Merck
481742
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) perchlorate solution
~0.5 N in perchloric acid, 99.99%
About This Item
Fórmula lineal:
Ce(ClO4)4
Número de CAS:
Peso molecular:
537.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensayo
99.99%
concentración
~0.5 N in perchloric acid
densidad
1.556 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O=Cl(=O)(=O)O[Ce](OCl(=O)(=O)=O)(OCl(=O)(=O)=O)OCl(=O)(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)