481238
Bis(methylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
About This Item
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zirconium
mp
180.5-184 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Zr]Cl.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.2ClH.Zr/c2*1-6-4-2-3-5-6;;;/h2*2-5H,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
LOKCKYUBKHNUCV-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)