Merck
480738
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24O4Si
Número de CAS:
Peso molecular:
260.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
actividad óptica
[α]23/D +7°, c = 1.4 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O4Si/c1-12(2,3)17(4,5)16-8-10-11(14)9(13)6-7-15-10/h6-7,9-11,13-14H,8H2,1-5H3/t9-,10-,11-/m1/s1
Clave InChI
HYSBQWOHQIVUQQ-GMTAPVOTSA-N
Aplicación
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)