Merck
480223
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl alcohol-co-vinyl acetate-co-itaconic acid)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(OH)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH2C(CO2H)(CH2CO2H)]Z
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
mp
186-200 °C (lit.)
temperatura de transición
Tg 79.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)