Merck
480010
Sigma-Aldrich
Potassium ferrate(VI)
97%
Sinónimos:
Dipotassium tetraoxoferrate(VI), Potassium ferrate
About This Item
Fórmula lineal:
K2FeO4
Número de CAS:
Peso molecular:
198.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
mp
>400 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-][Fe]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clave InChI
ICBFRPYDFGVTEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Zhengwei Zhou et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 106, 37-45 (2014-07-27)
The performance of ferrate(VI) in treating sulfamethoxazole (SMX), diclofenac (DCF), carbamazepine (CBZ) and bezafibrate (BZF) in test solutions containing the four compounds was investigated. A series of jar-test experiments was performed on a bench-scale at pH 6-9 and at a