Merck
479810
Sigma-Aldrich
1-Tridecene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.35
Beilstein:
1744660
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
densidad
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H26/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-13H2,2H3
Clave InChI
VQOXUMQBYILCKR-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Substance toxicity and danger].
L V Mel'nikova
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 94-94 (1981-01-01)
Qing-He Zhang et al.
Journal of chemical ecology, 30(9), 1849-1870 (2004-12-14)
Gas chromatographic-electroantennographic detection (G3C-EAD) experiments showed that antennae of males and females of the goldeneyed lacewing, Chrysopa oculata Say (Co. = Chrysopa), consistently responded to four compounds extracted from the abdominal cuticle of males:nonanal, nonanol, nonanoic acid, and (1R*,2S*,5R*,8R*)-iridodial. These
Sven Geiselhardt et al.
Die Naturwissenschaften, 95(3), 247-251 (2007-09-28)
Males of the genus Parastizopus (Coleoptera: Tenebrionidae) exhibit a special pheromone-emitting behaviour. They do a headstand, expose the aedeagus and remain in this posture for a few seconds. The pheromone emitted by P. transgariepinus was collected by solid-phase micro-extraction (100