Merck
479608
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(−)-4-bromo-3-hydroxybutyrate
technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
211.05
Beilstein:
4657172
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
actividad óptica
[α]22/D −11°, neat
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C[C@H](O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
Clave InChI
AIZRKZQHJNWBEI-YFKPBYRVSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)