Merck
478997
Sigma-Aldrich
Methyl 3-isocyanatobenzoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
OCNC6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
35-38 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-3-2-4-8(5-7)10-6-11/h2-5H,1H3
Clave InChI
WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 3-isocyanatobenzoate, also known as 3-(methoxycarbonyl)phenyl isocyanate, is an aryl isocyanate.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves