478695
4-Bromo-1H-imidazole
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
131-135 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
Clave InChI
FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It may be used in the synthesis of the following aminoimidazoles via palladium catalyzed amination:
- N-(4-ethoxyphenyl)-1H-imidazol-4-amine
- N-(2,5-dimethoxyphenyl)-1H-imidazol-4-amine
- N-(3-phenoxyphenyl)-1H-imidazol-4-amine
- N-(4-cyanophenyl)-1H-imidazol-4-amine
- N-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-4-amine
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?