478687
4-Iodophenyl isocyanate
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
44-48 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Ic1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4INO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Clave InChI
KVMKUTIUJGYHBA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- silicon-stereogenic silicon-bridged arylpyridinones
- N-(4-iodophenyl)cholesteryl-3-carbamate
- N-(4-iodophenyl)pregnenolone-3-carbamate
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup