478660
2,5-Dimethylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
densidad
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
SOXVXJQIQVOCAY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?