478342
2-Methyl-5-nitrophenyl isocyanate
98%
About This Item
Análisis
98%
mp
49-52 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-2-3-7(10(12)13)4-8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
Clave InChI
PQFOUIMVTGBFRN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?